missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-2-(Méthoxyméthyl)pyrrolidine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M11611G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M11611G 1 g
M11615G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M11611G Fournisseur TCI America Code fournisseur M11611G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 63126-47-6
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.176
Numéro MDL MFCD00010408
Clé InChI CHPRFKYDQRKRRK-LURJTMIESA-N
Synonyme s-2-methoxymethyl pyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2s-2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-l-prolinol, s-2-methoxymethyl-pyrrolidine, s-2-methoxymethylpyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2s, s-+-2-methoxymethyl pyrrplidine, 2s pyrrolidin-2-yl methoxymethane
PubChem CID 671217
Nom de l’IUPAC (2S)-2-(méthoxyméthyl)pyrrolidine
SOURIRES COCC1CCCN1

Spécifications

Nom ou substance chimique (S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Couleur Jaune
Point d’ébullition 68 °C
Quantité 1 g
Numéro UN 1993
Poids de formule 115.18
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide