missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-2-Aminométhyl-1-Boc-pyrrolidine, 97%

Numéro de catalogue. AAH5272703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH5272703 1 g
AAH5272706 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH5272703 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H5272703
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 119020-01-8 | C10H20N2O2 | 200,28 g/mol

(S)-2-Aminométhyl-1-Boc-pyrrolidine agit comme un intermédiaire dans la synthèse organique. Il est également utilisé comme bloc de construction chiral et hétérocyclique en chimie synthétique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
(S)-2-Aminométhyl-1-Boc-pyrrolidine agit comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il est également utilisé comme bloc de construction chiral et hétérocyclique en chimie synthétique.

Solubilité
Miscible avec de la N-méthylpyrrolidinone.

Notes
Sensible à l’air et à l’humidité. Entreposez dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts et les bases.

Identifiants chimiques

CAS 119020-01-8
Formule moléculaire C10H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.28
Numéro MDL MFCD03419257
Clé InChI SOGXYCNKQQJEED-QMMMGPOBSA-N
Synonyme s-1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, s-1-n-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, s-tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, s-2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, s-2-aminomethyl-1-boc-pyrrolidine, tert-butyl s-2-aminomethylpyrrolidine-1-carboxylate, s-2-aminomethyl-1-n-boc-pyyrolidine
PubChem CID 1512533
Nom de l’IUPAC tert-butyl (2S)-2-(aminométhyl)pyrrolidine-1-carboxylate
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CN

Spécifications

Nom ou substance chimique (S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine
Point d’ébullition 98 °C à 112 °C (1 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Renseignements sur la solubilité Miscible avec de la N-méthylpyrrolidinone.
Poids de formule 200.28
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H314-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Precautionary Statement P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche