missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ruthenium ICP Standard, 1000 ppm Ru à 10% HCl, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ruthenium ICP Standard |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène naturelle |
| Notes sur la concentration ou la composition | 1 000 ppm Ru |
| CAS % minimum | 87.0, 10.32, 0.21 |
| CAS % maximal | 91.0, 10.74, 0.22 |
| Équivalent | 1 ml = 1 mg Ru |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Brun/Rouge |
| Point de fusion | Environ 0 °C |
| Catégorie | Standard |
| Afficher plus de résultats |