missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ru(OAc)2[(S)-tolbinap], TCI America™

Numéro de catalogue. R0169200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
R0169200MG 200 mg
R01691G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. R0169200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur R0169200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 106681-15-6
Formule moléculaire C52H48O4P2Ru
Poids moléculaire (g/mol) 899.97
Numéro MDL MFCD09753021
Clé InChI OXESSJMVRGFBNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Diacetato[(S)-(-)-2,2′C-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1′C-binaphthyl]ruthenium(II)
PubChem CID 11007467
Nom de l’IUPAC bis(acide acétique) {2'-[bis(4-méthylphényl)phosphanyl]-[1,1'-binaphtalène]-2-yl}bis(4-méthylphényl)phosphane ruthénium
SOURIRES [Ru].CC(O)=O.CC(O)=O.CC1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=C(C)C=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1P(C1=CC=C(C)C=C1)C1=CC=C(C)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Ru(OAc)2[(S)-tolbinap]
Couleur Noir-jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 897.95
Forme physique Poudre cristalline