missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ru(OAc)2[(S)-binap], TCI America™

Numéro de catalogue. R0167200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
R0167200MG 200 mg
R01671G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. R0167200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur R0167200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 261948-85-0
Formule moléculaire C48H40O4P2Ru
Poids moléculaire (g/mol) 843.862
Numéro MDL MFCD09753020
Clé InChI XANQJWCSQJDBEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Diacetato[(S)-(-)-2,2′C-bis(diphenylphosphino)-1,1′C-binaphthyl]ruthenium(II)
PubChem CID 85392927
Nom de l’IUPAC acide acétique; [1-(2-diphénylphosphanylnaphtalène-1-yl)naphtalène-2-yl]-diphénylphosphane; Ruthénium
SOURIRES CC(=O)O.CC(=O)O.C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8.[Ru]

Spécifications

Nom ou substance chimique Ru(OAc)2[(S)-binap]
Couleur Brun-jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 841.85
Forme physique Poudre cristalline