missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Rotor pour MiniSpin™ / MiniSpin™ Plus
Description
- Conçue avec précision pour une séparation optimale des échantillons
- Tous les rotors, couvercles de rotor, seau, capuchons et adaptateurs à angle fixe peuvent être autoclavés (121 °C, 20 min.)
- Les accessoires (adaptateurs et seaux) personnalisent davantage votre installation de centrifugeuse
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | F-55-16-5-PCR - Comprend un couvercle de rotor |
| Catégorie | Rotor à angle fixe |
| Capacité d'absorption | 2 bandes PCR |
| FCR max. | 14,100 x g |
| Vitesse max. | 14,500 rpm |
| À utiliser avec (équipement) | MiniSpin™ / MiniSpin™ plus |
| Angle | 55° |
| Comprend | Couvercle du rotor |
| Nb de places | 16 |