missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Rotor pour Vacufuge plus

Numéro de catalogue. 05414176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
8 x 25,0 mL Tubes à fond plat
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption
05414176 8 x 25,0 mL Tubes à fond plat
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 05414176 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 022822187

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Eppendorf Vacufuge L’efficacité supérieure rencontre la précision. Adaptez vos processus de concentration avec une vitesse maximale de 1 700 tr/min. Accueillir des échantillons variés avec une capacité de 48 x 1,5/2,0 mL. Personnalisez votre installation avec divers accessoires pour une concentration optimale des échantillons.

  • Une large gamme de rotors à angle fixe et du rotor à microplaques est disponible pour accueillir une variété de tubes, de plaques et d’applications.
  • Augmentez la capacité avec un entretoise pour empiler certains rotors à angle fixe.
  • Conçu de précision pour une concentration optimale de l’échantillon.

Spécifications

Aperçu général F-35-8-24
Catégorie Rotor
Capacité d'absorption 8 x 25,0 mL Tubes à fond plat
Diamètre max. du tube 90 mm
À utiliser avec (équipement) Vacufuge En plus, les concentrateurs à vide
Nb de places 8