missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mopec Chariot d’autopsie à rouleaux avec système de collecte de liquides
Description
- Châssis en acier inoxydable entièrement soudés, calibre 16
- Sommet de type transfert à rouleau convoyeur
- Quatre roulettes robustes de 8 pouces avec 3 verrous au total et 1 verrou directionnel
Warranty
Garantie d’un an
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Chariot d’autopsie mobile |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Profondeur (impériale) | 80 pouces. |
| Hauteur (impériale) | 35 po. |
| Largeur (impériale) | 30,2 po. |
| Hauteur (métrique) | 88.9 cm |
| Largeur (métrique) | 76.7 cm |