missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acacia, poudre séchée par pulvérisation, NF, Spectrum™ chimique
Description
Spectrum™ L’acacie chimique, poudre séchée par pulvérisation, NF est une gomme naturelle utilisée principalement dans l’industrie alimentaire comme stabilisateur. Il s’agit d’un mélange de polysaccharides et de glycoprotéines qui lui confère les propriétés d’une colle et d’un liant, comestible pour les humains. Les produits NF de Spectrum Chemical sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) conformément au 21CFR partie 211 dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.
Spécifications
Spécifications
| CAS % maximal | 100% |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Quantité | 100 g |
| Niveau | NF |