missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ RNase Erase™
Description
- Solution claire et incolore
- Formulé avec précision
- Décontaminant ribonucléase
- Non toxique
- Emballé avec un vaporisateur ajustable pour faciliter l’utilisation
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Transparent |
| Volume (métrique) | 500 mL |
| Conditions de stockage | Température ambiante (15 °C à 30 °C) |
| Quantité | 1 de chaque |
| Format | Solution |