missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ RJ50 vers M12 électrique mâle et câble de communication m12 femelle

Numéro de catalogue. 19029951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Length (English):
1.64 ft.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Length (English)
19029951 1.64 ft.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19029951 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 178326

Pour utilisation avec le berceau Bluetooth Ethernet industriel V1400.

RJ50 à M12 électrique mâle et câble de communication femelle M12, 0,5 m de longueur

Spécifications

Length (English) 1.64 ft.
Length (Metric) 0.5 m
Type Câble