missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Port d’accès droit (50 à 125 mm)
Description
- Pour une utilisation à droite
- Inclut un bouchon en silicone
- Pour une utilisation avec une large gamme d’incubateurs et de BINDER™ chambres
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Prise d’accès avec prise en silicone - 50 mm, à droite |
| À utiliser avec (équipement) | BINDER Série Chambers KT |
| Matériau | Acier |
| Catégorie | Port d’accès |
| Comprend | Bouchon en silicone |
| Diamètre (métrique) intérieur | 50 mm |