missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Rifaximine, 98%

Numéro de catalogue. AC461680050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC461680050 5 g
AC461680010 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC461680050 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461680050
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 80621-81-4 | C43H51N3O11 | 785.89 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 80621-81-4
Formule moléculaire C43H51N3O11
Poids moléculaire (g/mol) 785.89
Numéro MDL MFCD00864973
Clé InChI NZCRJKRKKOLAOJ-XRCRFVBUSA-N
Synonyme rifaximin
PubChem CID 72698618
Nom de l’IUPAC (7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17,36-tétrahydroxy-11-méthoxy-3,7,12,14,16,18,22,30-octaméthyl-6,23-dioxo-8,37-dioxa-24,27,33-triazahexacyclo[23.10.1.1⁴,⁷.0⁵,³⁵.0²⁶,³⁴.0²⁷,³²]heptatriaconta-1,3,5(35),9,19,21,25(36),26(34),28,30,32-undecaen-13-yl acétate
SOURIRES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C1=C(N=C5C=C(C)C=CN15)C4=C3C2=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Rifaximin
Point de fusion 218,0 °C à 220,0 °C
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 98,5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de formule 785.88
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Precautionary Statement GHS P Statement Obtain special instructions before use. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

Utilisation uniquement de la recherche RUO –