missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimer d’acétate de Rhodium(II), TCI America™

Numéro de catalogue. R0069100MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
R0069100MG 100 mg
R00691G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. R0069100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur R0069100MG

Identifiants chimiques

CAS 15956-28-2
Formule moléculaire C8H12O8Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 441.99
Numéro MDL MFCD00003538
Clé InChI VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
PubChem CID 122130469
Nom de l’IUPAC tétramyl-2,4,6,8,9,11,12,14-octaoxa-1,5-dirhodatetracyclo[3.3.3.3¹,⁵.0¹,⁵]tétradécane-1,1,5,5-tétrakis(ylium)-3,7,10,13-tétraide
SOURIRES C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4

Spécifications

Nom ou substance chimique Rhodium(II) Acetate Dimer
Point de fusion 240°C
Quantité 100 mg
Poids de formule 441.99
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber VI9361000
TSCA No