missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rhodamine 6G, TCI America™

Numéro de catalogue. R003925G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
R003925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. R003925G Fournisseur TCI America Code fournisseur R003925G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 989-38-8
Formule moléculaire C28H31ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 479.017
Numéro MDL MFCD00012665
Clé InChI VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Red 1
PubChem CID 51358423
Nom de l’IUPAC éthyle 2-[3-(éthylamino)-6-éthylimino-2,7-diméthylxanthene-9-yl]benzoate; Hydron; Chlorure
SOURIRES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]

Spécifications

Nom ou substance chimique Rhodamine 6G
Quantité 25 g
Forme physique Cristal/Poudre
Poids de formule 479.02
EINECSNumber (5)-1947
RTECSNumber DH0175000
TSCA Oui