missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Promega Enzymes de restriction - Xho I Clonage Bleu/Blanc et Certifié Génome (D)

Catalog No. PRR6165
Encompass
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 000 U
3000 U
Concentration:
10 U/μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité Concentration
PRR6165 10 000 U 10 U/μL
PRR6161 3000 U 10 U/μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. PRR6165 Supplier Promega Supplier No. R6165

missing translation for 'validMainframeMsg'

Capable de digérer l’ADN en 15 minutes ou moins. Génome qualifié pour assurer une performance optimale dans les applications d’analyse génomique. (C/TCGA G G AGCT\C)

  • Capable de digérer l’ADN en 15 minutes ou moins
  • Active et capable de digérer directement dans le GoTaq(R) Green Master Mix
  • Clonage bleu/blanc qualifié, offrant un niveau de contrôle de qualité plus élevé pour les enzymes utilisées dans les applications de clonage
  • Le génome est qualifié pour assurer une performance optimale dans les applications d’analyse génomique

‡Tampon enzymatique de restriction inclus indiqué entre parenthèses; Clonage = Clonage bleu/blanc qualifié; Génome = Qualifié pour le génome.

Specifications

Concentration 10 U/μL
Composants 1 x 1 mL 10X tampon D, 1 x 750 μL Albumine sérique bovine, acétylée, 1 x 10000U XhoI
Température de l’incubateur 37 °C
pH 7.3
À utiliser avec (application) Offre un niveau de contrôle de qualité plus élevé pour les enzymes utilisées dans les applications de clonage
Tampon de stockage 10 mM Tris HCl (pH 7,3), 300 mM KCl, 0,1%, Triton™ X-100 0,1 mM EDTA, 1 mM de DTT, 0,5 mg/mL de BSA, 50% de glycérol
Contenu et stockage -30 °C à -10 °C
Quantité 10 000 U
Site de coupe C.TCGAG GAGCT. C
Type de produit XhoI
Forme Liquide
Show More Show Less