missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Promega Enzymes de restriction - Xba I Clonage Bleu/Blanc et Certifié Génome (D)

Numéro de catalogue. PRR6185
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 000 U
2000 U
Concentration:
8 à 12 U/μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Concentration
PRR6185 10 000 U 8 à 12 U/μL
PRR6181 2000 U 8 à 12 U/μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PRR6185 Fournisseur Promega Code fournisseur R6185

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Capable de digérer l’ADN en 15 minutes ou moins. Génome qualifié pour assurer une performance optimale dans les applications d’analyse génomique. (T/CTAG A A GATC\T)

  • Capable de digérer l’ADN en 15 minutes ou moins
  • Active et capable de digérer directement dans le GoTaq(R) Green Master Mix
  • Clonage bleu/blanc qualifié, offrant un niveau de contrôle de qualité plus élevé pour les enzymes utilisées dans les applications de clonage
  • Le génome est qualifié pour assurer une performance optimale dans les applications d’analyse génomique
  • Produit à haute concentration maintenant discontinué

‡Tampon enzymatique de restriction inclus indiqué entre parenthèses; Clonage = Clonage bleu/blanc qualifié; Génome = Qualifié pour le génome.

Spécifications

Concentration 8 à 12 U/μL
Composants 1 x 1 mL 10X tampon D, 1 x 750 μL d’albumine sérique bovine, acétylée, 1 x 10000U XbaI, 1 x 0,25 mL Multi-Core™ 10X tampon
Température de l’incubateur 37 °C
pH 7.4
À utiliser avec (application) Offre un niveau de contrôle de qualité plus élevé pour les enzymes utilisées dans les applications de clonage
Tampon de stockage 10 mM de Tris HCl (pH 7,4), 300 mM de NaCl, 0,1 mM d’EDTA, 1 mM de DTT, 0,5 mg/mL de BSA, 50% de glycérol
Contenu et stockage -30 °C à -10 °C
Quantité 10 000 U
Site de coupe T.CTAGA AGATC. T
Type de produit XbaI
Forme Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats