missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Promega Enzymes de restriction - Spe I Clonage Bleu/Blanc et Certifié Génome (B)
Description
- Capable de digérer l’ADN en 15 minutes ou moins
- Clonage bleu/blanc qualifié, offrant un niveau de contrôle de qualité plus élevé pour les enzymes utilisées dans les applications de clonage
- Le génome est qualifié pour assurer une performance optimale dans les applications d’analyse génomique
‡Tampon enzymatique de restriction inclus indiqué entre parenthèses; Clonage = Clonage bleu/blanc qualifié; Génome = Qualifié pour le génome.
Specifications
Specifications
| Concentration | 10 U/μL |
| Composants | 1 x 1 mL 10X Tampon B, 1 x 150 μL Albumine sérique bovine, acétylée, 1 x 200U SpeI, 1 x 0,25 mL Tampon Multi-Core™10X |
| Température de l’incubateur | 37 °C |
| pH | 7.4 |
| À utiliser avec (application) | Offre un niveau de contrôle de qualité plus élevé pour les enzymes utilisées dans les applications de clonage |
| Tampon de stockage | 10 mM Tris HCl (pH 7,4), 50 mM NaCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5 mg/mL de BSA, 50% de glycérol |
| Contenu et stockage | -30 °C à -10 °C |
| Quantité | 200 U |
| Site de coupe | A.CTAGT TGATC. A |
| Type de produit | SpeI |
| Show More |