missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Restore™ PLUS tampon de dépouillement Western Blot

Numéro de catalogue. PI46430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 mL
500 mL
4 x 500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI46430 500 mL
PI46428 30 mL
FER46430X4 4 x 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. PI46430 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 46430
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Retirer les anticorps à haute affinité des membranes afin qu’ils puissent être sondés et détectés avec des substrats chimiluminescents.

Thermo Scientific Le tampon Restore PLUS Western Blot Stripping est une formule avancée permettant d’éliminer les anticorps primaires et secondaires liés des membranes afin qu’ils puissent être sondés et détectés avec des substrats chimiluminescents.

Caractéristiques du tampon Restore PLUS Western Blot Stripping :

  • Prêt et facile à utiliser—, pas besoin de dilution; pas d’odeurs désagréables; à conserver à température ambiante
  • Utilisation compatible—sur la nitrocellulose et les membranes PVDF, qu’elles soient encore humides ou déjà sèches; fonctionne avec pratiquement n’importe quel tampon de blocage, conjugué enzymatique et substrat chimiluminescent
  • Économique—: économiser un temps précieux et des échantillons; détacher efficacement la première fois
  • Des protéines transférées robustes mais douces—restent viables; enlever la même tache jusqu’à cinq fois
  • Bande flexible—et resonde pour optimiser les concentrations d’anticorps ou détecter un nouvel antigène avec différents anticorps

Le tampon Restore PLUS est une formulation alternative du Thermo Scientific tampon original Restore Western Blot Stripping Buffer. Le tampon Restore PLUS Stripping a été conçu pour être utilisé avec des anticorps difficiles à éliminer des Western blots et nécessitant des temps d’incubation plus longs ou des températures d’incubation supérieures à 22 °C, avec des formulations plus douces. Les anticorps à haute affinité peuvent être rapidement et efficacement retirés des manches occidentales à température ambiante sans éliminer les protéines transférées, permettant ainsi plusieurs reprobes de la cible.

Résumé du protocole :

  • Lavez le blot pour enlever le substrat chimiluminescent
  • Incubez le blot dans le tampon Restore Western Blot Stripping Buffer pendant 5 à 15 minutes à température ambiante
    • (ou incuber à 37° ansC pour anticorps à haute affinité)
  • Enlever les taches et laver dans un tampon de lavage
  • Membrane de bloc
  • Tester l’élimination suffisante des anticorps
  • Réaliser la prochaine expérience immunoblot

Spécifications

Type de produit Tampon de dépouillement Western Blot
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Transfert Western
Compatibilité des membranes Nitrocellulose, PVDF
Gamme de produit Restauration
Quantité 500 mL
Contenu et stockage Après le reçu, conservez à température ambiante. Produit expédié à température ambiante.

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.