Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kits de quantification de l’ADN résiduel humain

Description
Le resDNASEQ kit de quantification de l’ADN résiduel humain est un système basé sur la PCR quantitative (qPCR) pour la détection de l’ADN des cellules hôtes provenant de lignées cellulaires humaines, utilisé comme systèmes d’expression pour des protéines recombinantes. Fiable et rapide, le resDNASEQ système permet une quantification sensible (aussi faible que 15 pg d’ADN/mL) et spécifique de l’ADN cellulaire humain. Cette performance permet d’assurer un haut degré de confiance dans les données de quantification obtenues à partir d’un large éventail de types d’échantillons, des échantillons en cours de production au produit final, que l’échantillon contienne un poids moléculaire élevé ou de l’ADN cisaillé.
• Quantification hautement sensible utilisant la technologie
• qPCR en temps réel éprouvée TaqMan Performance constante sur toute la plage attendue de tailles•
de fragments d’ADN Inclut un mélange maître, TaqMan un mélange amorce/sonde et la norme
d’ADN génomique humain Ce kit est disponible avec ou sans réactifs de préparation d’échantillons sous forme de kit de préparation d’échantillons résiduels d’ADN PrepSEQ, optimisé pour une récupération très efficace de l’ADN résiduel à partir de mélanges complexes de protéines, des tampons, et des sels.
Le resDNASEQ kit de quantification de l’ADN résiduel humain offre une détection très sensible de l’ADN humain, vous permettant d’utiliser de petits volumes d’échantillons pour obtenir des résultats précis. La large gamme linéaire de TaqMan la technologie qPCR en temps réel permet de tester des échantillons avec des niveaux variables d’ADN humain dans le même sais, comme des échantillons en cours avec des quantités plus élevées d’ADN ou des substances médicamenteuses en vrac avec de très faibles quantités.
Facile à utiliser
Avec le resDNASEQ kit de quantification de l’ADN résiduel humain, vous effectuez une analyse qPCR pour comparer la quantité d’ADN humain dans vos échantillons de test à une courbe standard générée avec des quantités connues d’ADN génomique humain purifié. Le resDNASEQ kit comprend presque tout ce dont vous avez besoin pour effectuer ces étapes, du mélange maître au TaqMan mélange amorce/sonde, en passant par la norme d’ADN génomique humain, ainsi que des instructions étape par étape.
Performance constante
Pour une quantification précise de l’ADN humain résiduel, les résultats du test doivent ne pas être affectés par la taille des molécules d’ADN présentes dans l’échantillon testé. Avec ce resDNASEQ système, vous obtenez une performance de test constante sur une gamme de tailles de fragments d’ADN.
*En raison du haut degré de similarité entre les génomes, l’ADN d’espèces de primates étroitement apparentées telles que le singe (Vero), le chimpanzé et l’orang-outan devrait être détecté par le resDNASEQ kit de quantification humain.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | resDNASEQ Contrôle de l’ADN humain Contrôle de l’ADN humain, 30 ng/μL, 40 μL, conserver à –15 à –25°° • C Tampon de dilution de l’ADN (DDB), 7 mL, conserver à –15 à –25 °C avant la première utilisation et 2,8 − °C après la première resDNASEQ utilisation Réactifs • PCR en temps réel à ADN humain Mélange maître environnemental (2X), 2 x 0,75 mL, conserver à –15 à –25 °C avant la première utilisation et 2,8° −°C après la première utilisation, • protéger contre la légère • mélange d’ADN humain (10X), 300 μL, conserver à –15 à –25 °C, protéger contre la lumière • Contrôle négatif (eau), 1,0 mL, conserver à –15 à –25 °C avant la première utilisation et 2 −8 °C après la première utilisation |
| Méthode de détection | Exemple-échantillon |
| Format | Kit |
| Méthode PCR | qPCR |
| Cellule hôte | ADN humain |
| Étiquette ou colorant | FAM |
| Gamme de produit | resDNASEQ |
| Quantité | 100 réactions |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace sèche |
| Nb de réactions | 100 réactions |
| Afficher plus de résultats |