missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synthware™ Robinet d’arrêt d’alésage 120° de remplacement
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 31502020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
2 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Alésage de bouchon
31502020 2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 31502020 Fournisseur Synthware™ Code fournisseur S221530

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le robinet d’arrêt possède des alésages permettant la connexion de deux bras à la fois.

Spécifications

Catégorie 120 Degree Bore Stopcock
Alésage de bouchon 2 mm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Synthèse organique
À utiliser avec (équipement) 120° tap
Matériau de bouchon PTFE