missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Neisseria meningitidis A, C, Y, W135 Test rapide d’agglutination au latex
Description
Wellcogen™ N. meningitidis ACY W135 est un test rapide de latex destiné à la détection qualitative de l’antigène des groupes A, C, Y et W135 de Neisseria meningitidis (méningocoque), présents dans les fluides corporels à la suite d’une infection ou dans les hémocultures. REMARQUE : Les tests effectués directement sur des échantillons cliniques sont destinés à des fins de dépistage et doivent compléter, et non remplacer, les procédures de culture. Les résultats doivent être utilisés en conjonction avec d’autres données; Par exemple, symptômes, résultats d’autres tests, impressions cliniques, etc.
Utilisez ce test rapide de latex pour la détection qualitative de l’antigène des groupes A, C, Y et W135 de Neisseria meningitidis (méningocoque) présents dans les fluides corporels, à la suite d’une infection ou dans les hémocultures.
Le réactif est constitué de particules de latex en polystyrène recouvertes d’anticorps spécifiques aux antigènes des groupes méningocoque A, C, Y et W135. Ces particules de latex s’agglutinent en présence d’un antigène homologue suffisant.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Remel™ Et Oxoid™ les produits font maintenant partie de la Thermo Scientific marque, combinant des produits de test manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés puissants ainsi qu’une gamme complète de médias et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et les résultats de qualité dont dépend votre laboratoire.
Le réactif est constitué de particules de latex en polystyrène recouvertes d’anticorps spécifiques aux antigènes des groupes méningocoque A, C, Y et W135. Ces particules de latex s’agglutinent en présence d’un antigène homologue suffisant.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Remel™ Et Oxoid™ les produits font maintenant partie de la Thermo Scientific marque, combinant des produits de test manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés puissants ainsi qu’une gamme complète de médias et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et les résultats de qualité dont dépend votre laboratoire.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Aperçu général | Wellcogen Neisseria meningitidis A, C, Y, W135 Test Kit |
| Marquage CE | Oui |
| Catégorie | Neisseria Meningitidis Test Kit |
| Matériau | Polystyrène |
| Groupe d’organismes | Groupe A, C, Y, W135 |
| Quantité | 30 Tests/Équipement |