Learn More
Thermo Scientific™ Disque PYR/Esculin
Description
Identifier présomptivement les streptocoques et enterocoques du groupe A à l’aide du disque PYR/Esculin.
Identifiez rapidement et de manière présumée les streptocoques et enterocoques du groupe A à l’aide du disque PYR/Esculin imprégné Thermo Scientific™ Remel™ de réactif. Ellner et al. ont décrit une méthode colorimétrique pour le test PYR utilisant des bandes de papier filtre contenant le substratPYR 1. À l’aide d’un test rapide localisé, Edberg et al. ont démontré l’hydrolyse de l’esculin à l’esculétine en utilisant la perte de fluorescence comme indicateur de l’hydrolyse2 de l’esculin.
En 1981, Godsey et al. ont décrit un test visant à différencier les streptocoques du groupe A et les entérocoques d’autres streptocoques selon leur capacité à cliver le L-pyrrolidonyl-naphthylamide β (PYR)3. En 1982, Facklam et al. ont utilisé le test PYR en combinaison avec le CAMP et les tests d’hydrolyse de l’esculine pour identifier présomptivement les streptocoques4,5.
- Prêt à l’emploi - L-pyrrolidonyl-β-disque imprégné de naphthylamide
- Facile à interpréter - Avec inspection visuelle
L’enzyme pyrrolidonyl peptidase hydrolyse le substrat L-pyrrolidonyl-β-naphthylamide (PYR) pour produire βde la naphthylamine. Après l’ajout de N,N-diméthyl-aminocinnamaldéhyde (réactif PYR), une couleur rouge se forme. L’escuine est hydrolysée au βniveau de la liaison du glucose pour produire deux produits, – l’esculetine et le glucose. L’esculin fluoresce sous la lumière ultraviolette à 360 nm, tandis que le produit d’hydrolyse escletin ne fluoresce pas. Les deux substrats réactifs, PYR et esculine, sont lyophilisés sous forme de disque pour assurer la stabilité.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Aperçu général | Disque PYR/Esculin |
| Format | Flacon |
| Quantité | 25 disques/fiole |