missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Réactif oxychrome

Numéro de catalogue. R8309009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 ml/fiole
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
R8309009 15 ml/fiole
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. R8309009 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R8309009

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Détectez rapidement l’enzyme cytochrome oxydase chez les micro-organismes à l’aide du réactif oxychrome.

Détectez rapidement l’enzyme cytochrome oxydase chez les micro-organismes à l’aide du Thermo Scientific™ Remel™ réactif oxychrome. Le test d’oxydase a d’abord été développé pour identifier les espèces de Neisseria, mais a ensuite été utilisé pour séparer les pseudomonades des bacilles entériques Gram-négatifs oxydase négatifs (Enterobacteriaceae)1,2. La plupart des bactéries à Gram positif sont oxydase négatives, les pseudomonades sont oxydasées positives, et les autres bacilles non entériques à Gram négatif sont variables

Les pseudomonades, bactéries de la famille des Pseudomonadaceae, forment un groupe vaste et varié comprenant quatre genres majeurs et plusieurs centaines d’espèces. La plupart des espèces de la famille se trouvent dans le sol ou l’eau; certains causent des maladies chez les plantes, et quelques-uns causent des maladies graves chez l’humain et d’autres mammifères. Pseudomonas aeruginosa, très courante et répandue, est un agent pathogène opportuniste chez l’homme qui cause des infections résistantes aux antibiotiques chez les personnes à faible résistance.

La réaction oxydase est attribuée à la présence d’un système cytochrome oxydase dans la chaîne respiratoire de certaines bactéries, qui utilise l’oxygène moléculaire comme accepteur terminal d’électrons3,4. Les bactéries oxydase positives produisent des enzymes oxydase qui, en présence d’oxygène atmosphérique, de cytochrome c et d’un réactif oxydase (réactif oxychrome), oxydent le réactif pour former un composé bleu-violet, Wursters’s bleu.

  • Réactifs liquides prêts à – l’emploi_x000D_
  • Facile à interpréter – : la couleur bleu à violet indique un test positif
  • Rangement facile à entreposer – à température ambiante
  • Les résultats – rapides peuvent être interprétés en 30 secondes

Le réactif oxychrome contient du N,N,N,N-tétraméthyleρ-phénylénediamine fourni dans des flacons de 15 ml.

Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.

Remel™ et Oxoid™ les produits font maintenant partie de la Thermo Scientific marque.

Spécifications

Contenu et stockage Conserver à température ambiante jusqu’à utilisation
Aperçu général Réactif oxychrome
Format Fiole
Type d’emballage 15 ml/fiole
Quantité 15 ml/fiole