missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Réactif Nitrate A
Description
Déterminer la capacité d'un organisme à réduire le nitrate en nitrite ou en azote gazeux libre en utilisant le Thermo Scientific™ Remel™ réactif nitrate A. Cette capacité est caractéristique de la famille des Enterobacteriaceae1. Les bacilles non fermenteurs et autres bacilles divers à gram négatif varient dans leur capacité à réduire les nitrates, certains étant capables de réduire davantage le nitrite en gaz azote2. En 1962, Daubner a rapporté que tous les membres des Enterobactericeae testés, à l’exception des espèces d’Erwinia, avaient réduit le nitrate en huit heures3.
Déterminer la capacité d’un organisme à réduire le nitrate en nitrite du gaz azote libre à l’aide du réactif nitrate A. Prêt à l’emploi : commodité d’un réactif préparé. Facilité de différenciation : Test positif indiqué par un développement de couleur rouge après ajout de réactifs, et aucun développement de couleur après l’ajout de poussière de zinc. Le test négatif indique qu’aucun développement de couleur après l’ajout de réactifs et un développement de couleur rouge après l’ajout de poussière de zinc. Détection rapide : en 10-15 minutes. Le nitrate sert de source d’azote à de nombreuses bactéries et champignons, mais pour être utilisé, il doit être décomposé. Le test de réduction des nitrites est une procédure en deux étapes. De l’acide sulfanilique est ajouté pour acidifier le milieu, puis de la naphthylamine est ajoutée, qui réagit avec les nitrites pour produire une couleur rouge. Certaines bactéries convertissent le nitrate en nitrite, ammoniac ou gaz. Ce processus est la dénitrification. Si aucune couleur ne se développe après l’ajout de réactifs, l’organisme a soit réduit le nitrate en azote libre, soit il n’a pas attaqué le nitrate du tout. Le nitrate réagit avec la poussière de zinc pour former du nitrite. Un développement de couleur rouge après l’ajout de poussière de zinc indique la présence des nitrates, ce qui indique un test de réduction des nitrites négatif. Aucune formation de couleur rouge après l’ajout de poussière de zinc indique que l’organisme a réduit le nitrate en azote ou ammoniac libre et est considéré comme un test de nitrate positif. Le réactif nitrate A doit être utilisé conjointement avec le réactif nitrate B, REF R21242. Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez Oxoid™ et Thermo Scientific les produits font maintenant partie de la inquire.Remel™ marque
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Aperçu général | Réactif Nitrate A |
| Analytes détectables | Nitrite, Gaz d'azote libre |
| Format | Flacon |
| Quantité | 25 mL |