missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Disque de test catarrhalis

Numéro de catalogue. R21121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 disques/fiole
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
R21121 25 disques/fiole
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. R21121 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur RE21121

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Détecter rapidement la butyrate estérase pour identifier présomptivement Moraxella catarrhalis isolée à partir d’échantillons cliniques avec ce disque prêt à être utilisé imprégné de réactif.

Détecter la butyrate estérase pour identifier rapidement Moraxella catarrhalis isolée à partir d’échantillons cliniques avec Thermo Scientific™ Remel™ le disque de test de catarrhalis.

L’identification rapide de Moraxella catarrhalis est importante, car la plupart des souches produisent de la bêta-lactamase et sont résistantes à la pénicilline et à l’ampicilline. Les méthodes conventionnelles utilisées pour identifier M. catarrhalis peuvent prendre jusqu’à 48 heures àeffectuer 3,4. En 1962, Berger a suggéré que la détection de la butyrate estérase pouvait être utilisée comme méthode rapide pour identifier M. catarrhalis.1

Détecter la butyrate estérase pour identifier présomptivement Moraxella catarrhalis à l’aide du disque de test catarrhalis imprégné de réactif. Moraxella catarrhalis est un agent pathogène important. Yeun et al. ont rapporté que l’isolement de M. catarrhalis des cultures de crachats de routine est associé à une infection clinique. 2 L’identification rapide de cet organisme est importante, car la plupart des souches produisent de la bêta-lactamase et sont résistantes à la pénicilline et à l’ampicilline.

  • Prêt à utiliser : disque imprégné de réactif. Aucune préparation supplémentaire requise.
  • Facile à détecter : détection visuelle du changement de couleur.
  • Facile à lire et à interpréter :
    • Test positif – développement de la couleur bleu-vert en moins de 2 minutes
    • Test négatif – pas de développement de couleur en moins de 2 minutes.

Le disque de test catarrhalis est imprégné d’indoxyl butyrate comme ingrédient réactif. L’enzyme butyrate estérase libère de l’indoxyle à partir de l’indoxyl butyrate et forme spontanément de l’indigo en présenced’oxygène 5. Ce changement de couleur permet la détection rapide de M. catarrhalis.

Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.

Remel™ et Oxoid™ les produits font maintenant partie de la Thermo Scientific marque.

Spécifications

Contenu et stockage 2°C à 8°C
Aperçu général Détection de l’estérase butyrate pour l’identification présumée de Moraxella catarrhalis
Marquage CE Oui
Analytes détectables Butyrate estérase
Format Fiole
Quantité 25 disques/fiole