Learn More
United Scientific™ Reducing Adapter
Effortlessly connect glassware of varying sizes with this Reducing Adapter, featuring a smaller socket joint at the top and a larger socket joint at the bottom for seamless integration.
$36.61 - $80.89
Spécifications
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
|---|---|
| Product Type | Reducing Adapter |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Cone Size | Standard Taper Joint No. | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Cone Size | Standard Taper Joint No. | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
S012423
|
United Scientific™
UNRDSOK1419 |
19/22 | 14/20 |
chaque for $36.61
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
S012422
|
United Scientific™
UNRDSOK1424 |
24/40 | 14/20 |
chaque for $37.29
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
S012421
|
United Scientific™
UNRDSOK1924 |
24/40 | 19/22 |
chaque for $41.21
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
S012420
|
United Scientific™
UNRDSOK2429 |
29/42 | 24/40 |
chaque for $42.68
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
S012419
|
United Scientific™
UNRDSOK2445 |
45/50 | 24/40 |
chaque for $80.89
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Made of borosilicate glass 3.3
- Chemical-resistant
- ASTM E 438 Type 1 Class A
- Meets DIN/ISO 3585 and USP Type I requirement
- Autoclavable
Spécifications
| Borosilicate Glass (3.3) | |
| Reducing Adapter |