missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Safetec™ Red-Z™ Poudres de contrôle des fluides biohazard
Description
Les encapsulateurs de contrôle total des fluides solidififient et désodorisent le sang, le vomi, l’urine ou d’autres fluides potentiellement dangereux à base d’eau.
- Red-Z solidifie et contient du chlore pour désodoriser le sang et les fluides corporels potentiellement infectieux
- Green-Z se solidifie et peut être utilisé pour nettoyer le sang, les fluides corporels, la chimiothérapie, le glutaraldéhyde et les déversements de mercure
Order Info
Fourni en bouteilles à bouchon shaker.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | OSHA |
| Catégorie | Solidificateur Green Z Spill Control |
| Format | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Incinération, nettoyage des fluides corporels, déversements chimiques ou de mercure et recommandés pour une utilisation dans les hôpitaux, cliniques, laboratoires, maisons de retraite, écoles et plus encore |
| Quantité d’emballage | 15 oz. |
| Poids (métrique) | 0.42 kg |