missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide citrique, monohydrate, granulaire, USP 99,5-100,5%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18601731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
12 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Seau en poly
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18601731 12 kg Seau en poly
18601729 500 g Bouteille en polyéthylène
18601730 2.5 kg Bouteille en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 18601731 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur CI13212KG
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CI132, 5949-29-1, C6H 8O 7·H2O

Spectrum™ L’acide citrique chimique, monohydrate, granulaire, USP est utilisé comme inhibiteur de thrombine et fongicide dans les préparations pharmaceutiques. Tous les produits de qualité Spectrum Chemical USP sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) conformément au 21CFR partie 211 dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.

Identifiants chimiques

CAS 5949-29-1
Formule moléculaire C6H10O8
Poids moléculaire (g/mol) 210.14
Clé InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC 2-hydroxypropane-1,2,3-acide tricarboxylique hydrate
SOURIRES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O

Spécifications

CAS % maximal 100%
Quantité 12 kg
Résidus de calcination 0.1%
Emballage Seau en poly
Pourcentage de pureté 99,5 à 100,5%
Niveau USP