missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Promega RealTime-Glo Annexe V Analyse d’apoptose, 100 tests
Description
- Un test simple sur plaque −pour −la détection en temps réel de l’apoptose.
- Pas −de lavage, test de liaison Annexin V en une −seule étape
- Non −lytique. Permet une surveillance continue de l’état cellulaire pour déterminer avec précision l’apparition apoptotique
- Évolutif pour des applications de criblage à haut −débit
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 100 essais |
| Contenu et stockage | -30 °C à -10 °C |