missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Réactif 1 (REAG-511), Ferrozine, Réactifs

Numéro de catalogue. 01334081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01334081 1 L
01334082 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 01334081 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur CR0001001A

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Réactif 1 (REAG-511), Ferrozine, réactif, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Spécifications

Couleur Jaune
Volume (métrique) 1 L
Emballage Bouteille en polyéthylène
Quantité 1 L
Stérilité Non stériles