missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ReadyProbes™ Solution de blocage IgG souris-à-souris (30X)

Numéro de catalogue. R37621
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
R37621 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. R37621 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R37621

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

ReadyProbes La solution bloqueuse d’IgG souris sur souris bloque la liaison endogène lorsque l’anticorps primaire IgG de la souris est utilisé pour marquer le tissu de souris.

ReadyProbes La solution bloqueuse d’IgG souris sur souris bloque la liaison endogène lorsque l’anticorps primaire IgG de la souris est utilisé pour marquer le tissu de souris. La plupart des tissus de souris contiennent des anticorps IgG chez la souris. Lorsqu’un anticorps secondaire IgG anti-souris est utilisé sur le tissu de souris, l’anticorps ne peut pas distinguer les anticorps endogènes IgG de la souris de l’anticorps primaire utilisé pour la détection de la protéine cible. ReadyProbes La solution bloquante IgG de souris sur souris réduit la liaison des anticorps endogènes, ce qui entraîne une détection spécifique accrue dans les applications d’immunohistochimie (IHC) et d’immunofluorescence (IF). Ce réactif est compatible avec les procédures IHC fluorescentes et chromogéniques.

ReadyProbes La solution de blocage IgG souris-sur-souris est fournie à une concentration de 30X et diluée à une concentration de travail de 1X (2 gouttes dans 2,5 mL de PBS ou TBS). Cette solution n’est pas utilisée à la place d’une solution bloqueante non spécifique (par exemple, un sérum dilué), mais est utilisée après que le tissu a déjà été bloqué par une solution non spécifique et avant l’étape primaire des anticorps. Il suffit d’ajouter la solution 1X au tissu et d’incuber pendant 30 à 60 minutes à température ambiante.

Spécifications

Type de produit Solution de blocage
Quantité 1 mL
Gamme de produit ReadyProbes
Forme Liquide
Contenu et stockage Fourni en solution de 1 mL à concentration 30 x dans une bouteille compte-gouttes de LDPE.

Entreposer (à 2 °C à 8°°

C). Lorsqu’il est entreposé comme indiqué, le produit peut être utilisé pendant 6 mois après la réception

. Une seule bouteille suffit à traiter environ 125 à 250 sections de tissu.

Shipping condition (Condition d'expédition) Approuvé pour expédition à température ambiante ou sur glace humide

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.