missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kinematica™ Reactron™, Custom, machine complète de formulation R &D
Description
- Les systèmes REACTRON™ comprennent des récipients de procédé (à paroi simple ou multiple, standards et spécifiques au client), des systèmes de brassage pour le macromélange (par exemple avec agitateur à ancre), POLYTRON™/MEGATRON™ des homogénéisateurs pour le concassage et le micro-mélange, des tuyaux, des contrôles de procédé et des accessoires, en alignement avec le client, le produit et le procédé.
- Sur mesure
- Construit sur commande
Spécifications
Spécifications
| Tension | 100/115/220/240 V |
| Capacité (métrique) | 1 à 100 000 L |
| Plage de volume (métrique) | 1 à 100 000 L |
| À utiliser avec (application) | Topiques, vinaigrettes alimentaires/sauces, polymères liquides, produits moussants |
| Fréquence | 60 Hz |