missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Tampon de lyse des globules rouges pour la souris

Numéro de catalogue. AAJ62150AP
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ62150AP 500mL
AAJ62150AK 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. AAJ62150AP Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J62150AP

missing translation for 'validMainframeMsg'

Pour la lyse des globules rouges de souris

Le tampon de lyse des globules rouges a été rapporté pour une utilisation dans l’analyse cytométrique en flux et la culture cellulaire. Red Blood Cell Lysing Buffer a été développé pour être utilisé dans les protocoles d’hybridome afin d’éliminer les globules rouges des suspensions de splénocytes de souris avant la fusion. Il est aussi utile dans les systèmes où il peut être souhaitable d’éliminer les globules rouges des suspensions cellulaires, comme le sang entier.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Specifications

Quantité 500mL
Format Liquide
Type de produit Réactif de lyse cellulaire
À utiliser avec (application) Pour la lyse des globules rouges de souris
Contenu et stockage 2° à 8 °C

RUO – Usage réservé à la recherche