Learn More
Invitrogen™ Rat Set
Description
Stealth RNAi Les siARN préconçus permettent un silencieux génique robuste et durable avec des effets hors cible réduits. Stealth RNAi Les siRNA sont des duplex ARN synthétiques 25-mer modifiés. Notre technologie propriétaire contribue à assurer une grande spécificité et stabilité, faisant Stealth RNAi des siARN un excellent choix pour les chercheurs recherchant une élimination génétique fiable et efficace chez l’humain, la souris ou le rat.
Les principales caractéristiques incluent :
Des conceptions d’algorithmes à plus haute spécificité et puissance—minimisent les effets hors cible et maximisent la destruction du gène cible
Une stabilité—accrue conçue pour une stabilité accrue dans les environnements séromiques et cellulaires, assurant un silence génétique prolongé
Toxicité—cellulaire minimale conçue pour échapper à la détection immunitaire, pour réduire le risque de réponse immunitaire
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Aperçu général | Stealth RNAi™ Tube siRNA préconçu, 20 nmol, cible unique pour souris, bon knockdown, faibles effets hors cible, pureté standard, utilisé pour traiter la maladie de Parkinson |
| Format | Tube |
| Type d’ARNi | SiARN, miARN |
| Type de produit final | Stealth RNAi™ Tube siRNA préconçu |
| À utiliser avec (application) | Pour traiter la maladie de Parkinson |
| Type de produit | Stealth RNAi™ Tube siRNA préconçu |
| Pureté | Pureté standard |
| Quantité | 20 nmol |
| Taille de l’échantillon | 20 nmol |
| Afficher plus de résultats |