Learn More
Applied Biosystems™ RapidHIT™ Cartouche de contrôle négatif ID ACE GlobalFiler™ Express
Description
The Applied Biosystems RapidHIT ID ACE GlobalFiler Express Negative Control Cartridge is for use with the Applied Biosystems RapidHIT ID System to verify instrument and/or reagent performance. Each cartridge is individually wrapped and single-use/disposable.
Required for use:
- Applied Biosystems RapidHIT ID System (Cat. No. A41810)
- Applied Biosystems RapidHIT ID Instrument Software v1.3.1 or higher
- Applied Biosystems RapidHIT ID Primary Cartridge (Cat. No. A53084)
Spécifications
Spécifications
| Format | Cartouche |
| À utiliser avec (équipement) | RapidHIT™ Système ID |
| À utiliser avec (application) | Identification humaine |
| Quantité | 1 cartouche |