Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ Système NH
Description
Identifiez plus de 30 taxons y compris Neisseria, Moraxella, Haemophilus, et des micro-organismes connexes en à peine quatre heures à l’aide du système Thermo Scientific™ RapID™ NH, un système d’identification s’appuyant sur une technologie enzymatique.
- Inoculation en une seule étape— : une réduction du temps de préparation pour une productivité accrue
- Identification microbienne manuelle simplifiée— : pas d’huile, pas de pipetage, incubation en moins de 24 heures
- Incubation en quatre heures*— : des résultats plus rapides pour une réponse plus rapide
- Procédure normalisée— : réduction de la consommation de consommables pour une économie de temps et d’argent
- Réactions colorées visibles— : réduction de la subjectivité dans l’interprétation
- Meilleurs rapports— : plus de souches référencées, mises à jour perfectionnées
*Incubation en deux heures pour RapID SS/u.
Un plateau en plastique transparent se compose de puits imprégnés de réactif, ce qui permet l’inoculation simultanée d’un volume prédéterminé d’inoculum dans chaque puits. Une suspension de l’organisme testé dans RapID un liquide d’inoculation est utilisé comme inoculum qui réhydrate et déclenche les réactions testées.
Après l’incubation, chaque puit est examiné pour évaluer sa réactivité en observant le développement d’une couleur. Dans certains cas, des réactifs doivent être ajoutés aux puits pour permettre un changement de couleur. Le profil résultant des scores positifs et négatifs sert de base à l’identification de l’isolat testé en comparant les résultats du test aux profils de réactivité enregistrés dans une base de données ou à l’aide d’un code compendium généré par ordinateur (ERIC)._x000D_
Nécessite :
RapID Indole ponctuel, (R8309002); RapID Nitrate A, (R8309003); RapID Nitrate B (R8309004); RapID Fluide d’inoculation (R8325102)
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Remel™ et Oxoid™ les produits font désormais partie de la Thermo Scientific marque, associant de puissants produits de test manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés et une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant ainsi une solution complète de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Aperçu général | RapID Système NH |
| Marquage CE | Oui |
| Analytes détectables | Neisseria, Moraxella, Haemophilus |
| Type d’emballage | 1 boîte |
| Quantité | 20 panneaux/kit |