missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes d’expédition de matières dangereuses RADIOACTIVES
Description
- L’adhésif acrylique permanent adhère à une grande variété de surfaces
- Le film vinyle intérieur/extérieur résiste à l’humidité, aux produits chimiques et à la manipulation.
- Durabilité extérieure moyenne jusqu’à 3 ans
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Système harmonisé mondial de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH); NFPA 704; OSHA 1910.1200 |
| Aperçu général | Étiquette |
| Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
| Couleur | Noir/Rouge/Blanc sur fond jaune |
| Finition | Gloss |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Vinyle |
| Côtés à imprimer | Impression sur une face |
| Type de produit | Étiquette |
| Afficher plus de résultats |