missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azure Biosystems Radiance ECL
Description
- Substrat de HRP chimiluminescent pour les taches Western chimiluminescentes
- La radiance ECL est un substrat HRP avec un signal et une sensibilité durables jusqu’à de faibles picogrammes. Utilisez jusqu’à 10 fois moins d’anticorps que d’autres substrats utilisés en sciences de la vie.
- Taille : 500 ml
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | ECL Réactif de détection Western Blot |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Transfert Western |
| Quantité | 150 mL |
| Conjugué | HRP |
| Substrat | Peroxydase de raifort |
| Réactivité | Chimiluminescent |
| Suffisant pour | 1500 cm2 |