missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG Rabbit anti-Human, FITC, Polyclonal, Secondary Antibody, MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. AP101FMI
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AP101FMI 1.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AP101FMI Fournisseur MilliporeSigma Code fournisseur AP101F

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Rabbit Polyclonal Antibody

This Rabbit anti-Human IgG Antibody, FITC conjugate is validated for use in IF for the detection of Human IgG.

Spécifications

Antigène Rabbit anti-Human IgG
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule Liquid in 0.01M Phosphate buffer, 0.25M NaCl pH 7.6 with 15mg/mL BSA and 0.05% sodium azide.

RECONSTITUTION:

Reconstitute to 1mg/mL with sterile distilled water.
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Purified human IgG.
Quantité 1.5 mg
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage 2-8°C lyophilized for up to 12 months −20°C in undiluted aliquots for up to 12 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Forme Liquid
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

For Research Use Only