missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG Rabbit anti-Human, AMCA, Polyclonal, Secondary Antibody, MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. AP101MMI
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AP101MMI 1.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AP101MMI Fournisseur MilliporeSigma Code fournisseur AP101M

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Rabbit Polyclonal Antibody

Detect Human IgG using this Rabbit anti-Human IgG Antibody, AMCA conjugate validated for use in immunofluoresence.

Spécifications

Antigène Rabbit anti-Human IgG
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué AMCA
Espèces hôtes Rabbit
Quantité 1.5 mg
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Human

For Research Use Only