missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 568

Numéro de catalogue. A11079
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A11079 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A11079 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A11079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $518.00
    $388.50 / chaque

    Économisez $129.50

    25.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Rabbit Polyclonal Secondary Antibody

Product will be shipped at Room Temperature.

Anti-Goat secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for goat immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.

Spécifications

Antigène Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 2 mg/mL
Conjugué Alexa Fluor 568
Formule PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains.
Méthode de purification Purified
Quantité 1 mg
Statut réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Goat
Contenu et stockage 4°C, store in dark
Type de produit Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats