missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG Rabbit anti-Goat, Alkaline Phosphatase, Polyclonal, Secondary Antibody, MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. AP106AMI
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AP106AMI 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AP106AMI Fournisseur MilliporeSigma Code fournisseur AP106A

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Rabbit Polyclonal Antibody

Rabbit anti-Goat IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate is an antibody against Goat IgG for use in ELISA and western blotting.

Spécifications

Antigène Rabbit anti-Goat IgG
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alkaline Phosphatase (AP)
Espèces hôtes Rabbit
Quantité 1 mL
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Goat

For Research Use Only