missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Ruban halogène gratuit de la série R6300 pour M6 cartouche d’imprimante

Numéro de catalogue. 17607690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
17607690 Noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 17607690 Fournisseur Brady™ Code fournisseur M61R6310

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

M6 Les cartouches de ruban en série permettent aux utilisateurs de changer de ruban en quelques secondes.

M6 Les cartouches de ruban en série permettent aux utilisateurs de changer de ruban en quelques secondes. Ruban monocolore pour imprimer une seule couleur sur une étiquette. La formulation de résine halogène de la série R6300 offre une excellente résistance au solvant, aux rayures et à la chaleur lorsqu’elle est imprimée sur le matériau d’étiquette approprié.

  • Recommandé pour l’impression sur des supports d’étiquettes brillants ou très lisses, comme le B-483 Ultra Aggressive Polyester et le B-423 Permanent Polyester de Brady™.
  • Formatage automatique des étiquettes grâce à la technologie de cellules intelligentes et chargement facile.

Spécifications

Type de produit Cartouche ruban
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) BMP61 Labeling System, BradyPrinter M611
Matériau Polyester
Technologie d’impression Thermal Transfer
Longueur (impériale) 75 ft.
Largeur (impériale) 2 in
Dimensions (L x l x H) 2 x 75 ft.
Autoclavable Non autoclavable
Stérilité Non stériles