missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(+)-Tétrahydrofurane-2-carboxylique acide 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T17405G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T17405G 5 g
T174025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T17405G Fournisseur TCI America Code fournisseur T17405G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 87392-05-0
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.116
Numéro MDL MFCD00211271
Clé InChI UJJLJRQIPMGXEZ-SCSAIBSYSA-N
Synonyme r-+-2-tetrahydrofuroic acid, r-+-tetrahydro-2-furoic acid, r-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, r-+-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, r-2-tetrahydrofuroic acid, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 2r, 2r-oxolane-2-carboxylic acid, unii-7396hfq44j, r-tetrahydro-2-furoic acid, d-tetrahydro-furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 2734707
Nom de l’IUPAC (2R)-oxolane-2-acide carboxylique
SOURIRES C1CC(OC1)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique (R)-(+)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Forme physique Liquide clair à 20 °C
Numéro UN 3265
Point d’ébullition 129 °C
Poids de formule 116.12
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)