Learn More
Electron Microscopy Sciences R-Buffer B (10x), 250 ml for use in Retriever Thermal Slide Processor 250 ML
Numéro de catalogue. 5031178
Encompass
Used with the Retriever benchtop thermal slide processer that is used on formalin-fixed, paraffin embedded tissues prior to immunostaining.
Numéro de catalogue. 5031178 Fournisseur Electron Microscopy Sciences Code fournisseur 6270611
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Used with the Retriever benchtop thermal slide processer that is used on formalin-fixed, paraffin embedded tissues prior to immunostaining.