missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(+)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. O02825G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
O02825G 5 g
O02821G 1 g
O028225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. O02825G Fournisseur TCI America Code fournisseur O02825G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 65355-14-8
Formule moléculaire C20H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 294.394
Numéro MDL MFCD02093485
Clé InChI UTXIFKBYNJRJPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s---5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, r-+-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, r-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, s-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-bi-2-naphthol, r-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, s---2,2'-dihydroxy-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthyl, 1-2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
PubChem CID 3694111
Nom de l’IUPAC 1-(2-hydroxy-5,6,7,8-tétrahydronaphtalène-1-yl)-5,6,7,8-tétrahydronaphtalène-2-ol
SOURIRES C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=C3CCCC4)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique (R)-(+)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-Octahydro-1,1′-bi-2-naphthol
Point de fusion 167 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 294.39
Pourcentage de pureté ≥99,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline