missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B17865G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B17865G 5 g
B178625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B17865G Fournisseur TCI America Code fournisseur B17865G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 102029-44-7 | Formula: C10H11NO2 | Weight: 177.20 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 102029-44-7
Formule moléculaire C10H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.20
Numéro MDL MFCD00010846
Clé InChI OJOFMLDBXPDXLQ-SECBINFHSA-N
Synonyme r-4-benzyl-2-oxazolidinone, r-+-4-benzyl-2-oxazolidinone, r-4-benzyloxazolidin-2-one, 4r-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenylmethyl-, 4r, r---4-benzyl-2-oxazolidinone, r-4-benzyl-oxazolidin-2-one, 4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one #
PubChem CID 2734969
Nom de l’IUPAC (4R)-4-benzyl-1,3-oxazolidine-2-one
SOURIRES O=C1N[C@H](CC2=CC=CC=C2)CO1

Spécifications

Point de fusion 87 °C
Nom ou substance chimique (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 177.20
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline