missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-4-Amino-2-méthyl-1-butanol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A15765G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A15765G 5 g
A15761G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A15765G Fournisseur TCI America Code fournisseur A15765G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 88390-32-3
Formule moléculaire C5H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 103.165
Numéro MDL MFCD03093614
Clé InChI DUAXLVGFFDFSAG-RXMQYKEDSA-N
PubChem CID 11457670
Nom de l’IUPAC (2R)-4-amino-2-méthylbutan-1-ol
SOURIRES CC(CCN)CO

Spécifications

Nom ou substance chimique (R)-4-Amino-2-methyl-1-butanol
Couleur Jaune
Point d’ébullition 80 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 103.17
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-3927
TSCA Non