missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-3-(Boc-amino)-3-acide phénylpropionique, 95%, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAH51984MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH51984MD 250 mg
AAH5198403 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH51984MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H51984MD
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 161024-80-2 | Molecular Formula: C14H19NO4 | Molecular Weight: 265.309 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 161024-80-2
Formule moléculaire C14H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 265.309
Numéro MDL MFCD01320859
Clé InChI JTNQFJPZRTURSI-LLVKDONJSA-N
Synonyme r-n-boc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, boc-r-3-amino-3-phenylpropionic acid, boc-beta-phe-oh, r-3-boc-amino-3-phenylpropionic acid, r-3-boc-amino-3-phenylpropanoic acid, boc-r-phenylalanine, 3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-propionic acid
PubChem CID 7009108
Nom de l’IUPAC (3R)-3-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phénylpropanoïque acide
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique (R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Quantité 250 mg
Beilstein 5404389
Poids de formule 265.31
Pourcentage de pureté 95%
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche